Learn More
Cefixime trihydrate
Codice prodotto. 15417329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417329 100 mg 100mg
15407329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66094.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A broad spectrum third generation cephalosporin | CAS: 125110-14-7 | C16H15N5O7S2 | 453.44 g/mol
A broad spectrum third generation cephalosporin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125110-14-7
Formula molecolare C16H15N5O7S2
Molecular Weight (g/mol) 453.44
Numero MDL MFCD00865020
InChI Key OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
IUPAC Name (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cefixime trihydrate
Tipo Cefixime Trihydrate
Forma fisica Powder
Punto di fusione 218°C to 225°C
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water at 55;1 μg/mL
Peso formulazione 507.49