Learn More
Cefoperazone EP Impurity C, Mikromol™
Codice prodotto. 17982556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982556 100 mg 100mg
17922846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17982556 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0853.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cefoperazone EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 13183-79-4
Nomi componenti o analita 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H4 N4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
SMILES Cn1nnnc1S
IUPAC Name 1-methyltetrazole-5-thiol
Molecular Weight (g/mol) 116.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 116.0157 g/mol