Learn More
Cefotaxime Sodium Salt, ≥95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11499091 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499091 0.1 g 100mg
11409101 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499091 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215494780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    80.85€ / 100mg
    Risparmia 4.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CAS: 64485-93-4 | Formula: C16H16N5NaO7S2 | Weight: 477.44 g/mol
Identificatori chimici
CAS 64485-93-4
Formula molecolare C16H16N5NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 477.44
Numero MDL MFCD00079073
InChI Key AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Sinonimo (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Cefotaxime Sodium Salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 0.1 g
Intervallo percentuale saggio ≥95%
IUPAC Name sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Peso formulazione 477.5
Percent Purity 95%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefotaxime Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt