Learn More
Cefotaxime, Sodium Salt, Fisher BioReagents
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefotaxime, Sodium Salt |
| Tipo | Cefotaxime Sodium Salt |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| CAS | 64485-93-4 |
| Perdita all'essiccatura | < 3.0% |
| Imballaggio | Vetro ambrato |
| Rotazione specifica | 58 to 64° |
| Concentrazione | 916 to 964μg/mg |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C16H16N5NaO7S2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cefotaxime sodium salt
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.