Descrizione
Cefotaxime binds to penicillin-binding proteins (PBPs), which inhibits the final transpeptidation step of peptidoglycan synthesis in bacterial cell walls. As a result, bacteria lyse due to cell wall autolytic enzymes. Cefotaxime blocks the division of cyanobacteria and lower plant organelles/plastids such as the photosynthetic organelles of Glaucophytes and chloroplasts of bryophytes. Cefotaxime is used to treat a variety of bacterial infections:
- Good coverage against most Gram-negative bacteria, with the notable exception of Pseudomonas
- Effective against most Gram-positive cocci, except for Enterococcus
- Active against penicillin-resistant strains of Streptococcus pneumoniae
- Modest activity against the anaerobic Bacteroides fragilis
- In meningitis, cefotaxime crosses the blood–brain barrier better than cefuroxime
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 64485-93-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C16H16N5NaO7S2 |
| Numero MDL | MFCD00079073 |
| Sinonimo | Cefotaxime sodium, (6R-(6-a,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (0.05gm/1mL, clear, light yellow solution). |
| InChI Key | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
| SMILES | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cefotaxime Sodium Salt
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt