Learn More
Cefotaxime Sodium, TRC
Codice prodotto. 30365160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365160 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365160 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC242950500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Quantità 500 mg
Sinonimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), (+)-Cefotaxime sodium salt, Baxim, Biolog, Biotax, Bioxim, Calcef, Califrid, CefSo, Cefacron, Cefantral, Cefcan, Cefomed, Cefomerc, Cefomerk, Cefon, Cefotam, Cefotax, Cefotaxime sodium, Cefotaxime sodium salt, Cefoxim, Cefronate, Ceftim, Ceftop, Ceftoringe, Chemcef, Clafora, Claftax, Clavox, Eaxiron, Elkotak, Epotazime, Evotaxime, Excef, Forax, Fortax, HR 756, Novatax, Oritaxim, Pretor, RU 24756, Sefagen, Sodium cefotaxime, Tolycar, Zafixime
InChI Formula InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
IUPAC Name sodium;(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 477.45
Peso formulazione 477.0389
Percent Purity >95