Learn More
Cefotetan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefotetan |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H17N7O8S4/c1-23-16(20-21-22-23)34-4-5-3-33-15-17(32-2,14(31)24(15)7(5)11(29)30)19-9(26)13-35-12(36-13)6(8(18)25)10(27)28/h13,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,18,25)(H,19,26)(H,27,28)(H,29,30)/t13?,15-,17+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 575.0021 |