Learn More
Cefoxitin sodium, 92.7-97%, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66800.03
Quantità 1g
Codice prodotto. 15498299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    187.01€ / 1g
    Risparmia 3.99€
    2% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
33564-30-6
449.428
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
CHEBI:3501
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
C16H16N3NaO7S2
MFCD00079042
23667300
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Specifica
Cefoxitin sodium
White
>110°C (230°F)
MFCD00079042
14,1936
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
23667300
449.43
33564-30-6
1g
C16H16N3NaO7S2
843°C
Soluble in water or methanol
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
449.428
CHEBI:3501
92.7 to 97%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti