Learn More
Cefoxitin sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489875
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 16489875
Marca: Medchem Express HYB1117
MedChemExpress Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.
Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefoxitin sodium
Forma fisica Solid
CAS 33564-30-6
Colore White
Quantità 250 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H16N3NaO7S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MK-306
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@@](NC(CC3=CC=CS3)=O)(OC)C1=O)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 449.43
Peso formulazione 449.43
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.