Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitin sodium salt, 94%
Codice prodotto. 15555136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15555136
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cefoxitin sodium salt, CAS # 33564-30-6, is a β-lactam, second-generation cephalosporin compound showing bactericidal activity against Bacteroides, gram-negative bacteria, including strains of P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium, and S. enteritidis. | CAS: 33564-30-6 | C16H16N3NaO7S2 | 449.428 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Cefoxitin sodium salt is resistant to β-lactamase
  • It binds and inactivates penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall thus interfering with the cross-linkage of peptidoglycan chains necessary for bacterial cell wall strength and rigidity
Applications
  • Cefoxitin sodium salt is the sodium salt form of cefoxitin derived from cephamycin C
  • It is a β-lactam, second-generation cephalosporin compound with bactericidal activity against numerous species such as Bacteroides, gram-negative bacteria, including strains of P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium, and S. enteritidis
  • Cefoxitin increases survival in mice infected with S. aureus, S. pyogenes, and K. pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33564-30-6
Formula molecolare C16H16N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 449.428
InChI Key GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
PubChem CID 23667300
ChEBI CHEBI:3501
IUPAC Name sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMILES COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cefoxitin sodium salt
Tipo Cefoxitin Sodium Salt
Spettro a infrarossi Authentic
Rotazione specifica +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
Acqua 1% max.
Quantità 5 g
Peso formulazione 449.43
Percent Purity 94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefoxitin sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.