Learn More
Cefpirome sulfate, 95%, Thermo Scientific™
A fourth generation cephalosporin antibiotic
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66001.03
Quantità 1g
Codice prodotto. 15497179
  • 119.00€ / 1g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
98753-19-6
612.647
RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N
(6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate
C22H24N6O9S3
MFCD11864966
134129654
CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Cefpirome sulfate
White
C22H24N6O9S3
Soluble in DMSO
CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
612.647
612.66
98753-19-6
1g
MFCD11864966
RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N
(6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate
134129654
95%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti