Learn More
Cefpirome sulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462286
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16462286 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1824
MedChemExpress Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefpirome sulfate
Forma fisica Solid
CAS 98753-19-6
Colore Light Yellow
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24N6O9S3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo HR-810 sulfate
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)=C(C(O)=O)N13.O=S(O)([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 612.66
Peso formulazione 612.66
Percent Purity 98.22%
Grado Research
Research purposes only