Learn More
Cefpodoxime, 98%
Codice prodotto. 15437499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15437499 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66225.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80210-62-4 | C15H17N5O6S2 | 427.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cefpodoxime
Tipo Cefpodoxime
Forma fisica Powder
CAS 80210-62-4
Punto di fusione 200°C to 202°C
Colore Brown
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Formula molecolare C15H17N5O6S2
Numero MDL MFCD00864906
Sinonimo (6R,7R)-7-{2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(Z)-methoxyimino]acetamido}-3-(methoxymethyl)-3-cephem-4-carboxylate
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO
InChI Key WYUSVOMTXWRGEK-LKXIZDLNSA-N
SMILES COCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
IUPAC Name (6S,7S)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 427.45
PubChem CID 124389585
Peso formulazione 427.45
Percent Purity 98%