Learn More
Cefpodoxime Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefpodoxime, Free Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H17N5O6S2/c1-25-3-6-4-27-13-9(12(22)20(13)10(6)14(23)24)18-11(21)8(19-26-2)7-5-28-15(16)17-7/h5,9,13H,3-4H2,1-2H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/b19-8-/t9-,13-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 427.062 |
| Percent Purity | >95% |