Learn More
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476236
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16476236 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13588100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefsulodin sodium
Forma fisica Solid
CAS 52152-93-9
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H19N4NaO8S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 554.53
Peso formulazione 554.53
Percent Purity 95.09%
Grado Research
Research purposes only