Learn More
Cefsulodin sodium salt, 99% purity, For HPLC analysis, 93%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefsulodin sodium salt |
| Tipo | Cefsulodin Sodium Salt |
| Nota nome | For HPLC analysis |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| CAS | 52152-93-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 0.1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 0.93 |
| Formula molecolare | C22H21N4NaO8S2+ |
| InChI Key | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cefsulodin Sodium Salt
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt