Learn More
Ceftazidime t-Butyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30352937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352937 5 mg 5mg
30350627 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30352937 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2441155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102772-66-7
Formula molecolare C26 H30 N6 O7 S2
Molecular Weight (g/mol) 602.68
Sinonimo Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt (9CI), Pyridinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[[2-(1,1-dimethylethoxy)-1,1-dimethyl-2-oxoethoxy]imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[2-methyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-1-oxopropan-2-yl]oxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)\c4csc(N)n4
Specifica
Materiale o nome chimico Ceftazidime t-Butyl Ester
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H30N6O7S2/c1-25(2,3)38-23(37)26(4,5)39-30-16(15-13-41-24(27)28-15)19(33)29-17-20(34)32-18(22(35)36)14(12-40-21(17)32)11-31-9-7-6-8-10-31/h6-10,13,17,21H,11-12H2,1-5H3,(H3-,27,28,29,33,35,36)/b30-16-/t17-,21-/m1/s1
Peso formulazione 602.1617