Learn More
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Product Code. 16428496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
16428496 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16428496 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0898
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Specifications
Materiale o nome chimico Ceftiofur sodium
Forma fisica Solid
CAS 104010-37-9
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H16N5NaO7S3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo sodium ceftiofur
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM)
SMILES O=C(O[Na])C(N12)=C(CSC(C3=CC=CO3)=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 545.54
Peso formulazione 545.54
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only