Learn More
Ceftizoxime, MedChemExpress
Descrizione
Ceftizoxime is a bacterial inhibitor which acts by interfering with bacterial cell wall synthesis and inhibiting cross-linking of the peptidoglycan.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ceftizoxime |
| CAS | 68401-81-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H13N5O5S2 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (65.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(N12)=CCS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.4 |
| Peso formulazione | 383.4 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only