Learn More
Ceftriaxone Sodium Hemiheptahydrate, Mikromol™
Codice prodotto. 17911746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911746 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911746 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0251.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ceftriaxone Sodium Hemiheptahydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
CAS 104376-79-6
Nomi componenti o analita Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18H18N8Na2O7S3 • 3.5[H2O]
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ceftriaxone sodium, Disodium (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 3.5 hydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, sodium salt, hydrate (2:4:7), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), (6R,7R)- (9CI), Ceftriaxone disodium hemiheptahydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-
InChI Formula InChI=1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSC3=NC(=O)C(=NN3C)[O-])\c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)[O-])CSC7=NC(=O)C(=NN7C)[O-])\c8csc(N)n8
IUPAC Name tetrasodium;(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;heptahydrate
Molecular Weight (g/mol) 663.63