Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Catalog Number 15325008
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
104376-79-6
C36H46N16Na4O21S6
1323.17
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
131843450
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
104376-79-6
C36H46N16Na4O21S6
1323.17
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
131843450
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Ceftriaxone, CAS # 104376-79-6, sodium salt hemiheptahydrate is the sodium salt of ceftriaxone, a third-generation beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ceftriaxone is the sodium salt of ceftriaxone, a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class that works by inactivating penicillin-binding proteins
Applications
• Penicillin-binding protein inactivation inhibits peptidoglycan cross-linkage and leads to destruction of the cell wall and subsequent lysis
• It exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Tipo Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Punto di fusione 236.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name tetrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate heptahydrate
Peso formulazione 661.6
Percent Purity ≥94% (HPLC)
Acqua 10% max.
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.