Learn More
CELA3B / ELA3B Mouse, Clone: CELA3B/1811, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 23436-MSM11-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
CELA3B / ELA3B
Cytoplasmic
CELA3B/1811
Unconjugated
NP_031378
Mouse
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
23436
IgG2b κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CELA3B
Recombinant human CELA3B protein fragment (aa82-238)
Panc-28 or PANC1 cells. Pancreas
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.