Learn More
Celatom∣r FW-14
Codice prodotto. 11375245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11375245 1000 g 1000g
11385245 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11375245 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31733.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Celatom™ FW-14
Quantità 1000 g