Learn More
Celatom∣r FW-14
Codice prodotto. 11385245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385245 250 g 250g
11375245 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385245 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31733.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
Numero MDL MFCD00132803
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Celatom™ FW-14
Quantità 250 g
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.