Learn More
Celecoxib 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Codice prodotto. 30464097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464097 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464097 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0344.0011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Celecoxib
CAS 169590-42-5
Nomi componenti o analita Celecoxib
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Celecoxib
InChI Formula InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Quantità 1 mL
Peso formulazione 381.0759 g/mol