Learn More
R&D Systems™ Celecoxib
Codice prodotto. 18772754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772754 10 mg 10mg
18742534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18772754 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3786/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.86€
    248.85€ / 10mg
    Risparmia 26.01€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor
Celecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor (IC50 values are 15 and 0.04 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Celecoxib is an anti-inflammatory with shorter plasma half-life in vivo than SC 58121. Displays chemopreventive activity in in vivo tumor models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169590-42-5
Formula molecolare C17H14F3N3O2S
Specifica
Materiale o nome chimico Celecoxib
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 381.37
Purezza >99%
Peso molecolare 381.373