Learn More
Celecoxib, LoGiCal
Codice prodotto. 30463069
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 30463069
Marca: LoGiCal LGCFOR0344.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Celecoxib
CAS 169590-42-5
Nomi componenti o analita Celecoxib
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H14 F3 N3 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Celecoxib
InChI Formula InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Quantità 10 mg
Peso formulazione 381.0759 g/mol