Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446456
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446456 100 mg 100mg
16481409 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16446456 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14398
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Specifications
Materiale o nome chimico Celecoxib
CAS 169590-42-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14F3N3O2S
Quantità 100 mg
Sinonimo SC 58635
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 99.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only