Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Descrizione
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H14F3N3O2S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | SC 58635 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM) |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 381.37 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only