Learn More
Celecoxib, Mikromol™
Descrizione
Celecoxib
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Nomi componenti o analita | Celecoxib |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Celecoxib |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Vedi altri risultati |