Learn More
Celecoxib, TRC
Codice prodotto. 30134473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134473 1 g 1g
30132651 100 mg 100mg
30006573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2510001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169590-42-5
Formula molecolare C17 H14 F3 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 381.37
Sinonimo Celecoxib, 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celebra, Celebrex, Celecox, Celecoxib, Eurocox, Medicoxib, SC 58635, Xilebao, YM 177, Benzenesulfonamide, 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-
IUPAC Name 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Celecoxib
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Peso formulazione 381.0759
Percent Purity >95%