Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Celite™ 209 |
| Colore | Gray |
| Quantità | 1 kg |
| CAS | 61790-53-2 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula molecolare | O2Si |
| Numero MDL | MFCD00132803 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Vedi altri risultati |