Learn More
Velp Scientifica™ Celite™ 545
Codice prodotto. 15389564 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15389564 1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15389564 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000097
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Velp Scientifica™ Celite™ 545 for use with HU 6 Hydrolysis Unit.
  • For use with HU 6 Hydrolysis Unit
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di Idrolisi HU6
Product Type Celite 545
Capacità (sistema metrico) 1 kg
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 1 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • celite 545
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diatomaceous earth (calcined), christobalit, quartz