Learn More
Celite™ 545
Codice prodotto. 10461153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10461153 500 g Flacone in plastica 500g
10316691 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
11964061 10 kg Fiber Drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10461153 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 349675000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70€
    41.65€ / 500g
    Risparmia 8.05€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Celite™ 545
Forma fisica In polvere
Densità 336 g/L (typically)
Colore Bianco
Quantità 500 g
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Perdita alla combustione 0.2% (600°C) (typically)
Dimensione particelle 38.9 Micron
Imballaggio Flacone in plastica
Permeabilità 4.20 Darcies (typically)
Biossido di silicio 91.5%
Peso formulazione 60.08