Learn More
Celite™ 577 Fine, Solstice
Codice prodotto. 15642130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15642130 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15642130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 221421KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Filter aid, calcined
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diatomaceous Earth, Calcined
Nota nome Calcined
Colore White
Quantità 1 kg
CAS 91053-39-3
Imballaggio Drum with Inliner
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00132803
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name dioxosilane
Molecular Weight (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563