Learn More
Celite™, for analysis, high purity analytical grade
Codice prodotto. 10652023 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652023 10 g Glass Bottle 10g
10295890 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652023 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173460100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61790-53-2
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Celite™
Forma fisica In polvere
Densità <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Colore Gray/Pink to White
Quantità 10 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Perdita alla combustione 2% max.
Imballaggio Glass Bottle
Permeabilità 0.15 to 0.30 DARCY
Biossido di silicio 98.7%
Peso formulazione 60.08
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Celite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diatomaceous earth