Learn More
Biochrom Spare 8 Position Cell Changer
Descrizione
- Cell changer for 8 x 10 mm pathlength cells
- Compatible with Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 and 6300 Models
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Descrizione | 8-Cell Changer carousel |
| Tipo | 8-position Carousel |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Forma | Round |