Learn More
Cole-Parmer™ Cell counting slide
Codice prodotto. 11709679 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cell Counting Slide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11709679 Cell Counting Slide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11709679 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0549160
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Specifica
Product Type Cell Counting Slide
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema imperiale) 0.787 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.96 in.