Learn More
Merck Fiasca per colture cellulari
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
:
Cell Culture Flask; Sterile
Descrizione
- Consistent, high cell yields and viability, uniform health across all layers
- Same media requirements (volume per unit area) as traditional T-flasks
- Uniform culture conditions without media leaking or spillover between layers
- Save on time spent passaging cells
- Save on cost of media, cells and reagents
- An easy transition from single-layer cell culture flasks
- Easy media removal from flask with ergonomic cap location
- Fits under microscopes for monitoring cell health and confluency
- Stackable design saves incubator space
- Bar-coding available
- Frosted areas on flask allow for easy marking and numbering
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) media | 200 mL to 300 mL (recommended media volume) |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vitalità e resa cellulare coerenti ed elevate |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 222 mm |
| N. per custodia | 8 Pk. |
| N. per confezione | Confezione da 8 |
| Vedi altri risultati |