missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Cell Cycle Control Phospho-Specific Array

Codice prodotto. 16082425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16082425 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16082425 Fornitore Abnova™ N. del fornitore AA0017.1Kit(2Samples)
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cell Cycle Control Phospho-Specific Array includes 238 highly specific and well-characterized phosphorylation antibodies in the regulation of cell cycle.

  • This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
  • The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
  • Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum

Specifica

Content And Storage 4°C
Metodo di rilevamento Fluorometric
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) Profiling
Product Type Array/Library
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.