Learn More
R&DSystems™ Cell Freezing Medium - II
Codice prodotto. 18412050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18412050 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18412050 Fornitore R&DSystems™ N. del fornitore B71295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Cell Freezing Medium-II contains 90% Fetal Bovine Serum and 10% DMSO (dimethyl sulfoxide). This cryopreservation medium is supplied as a ready-to-use solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 50 mL
Purity or Quality Grade 0.2 μm filtered
Content And Storage -5 to -20 °C, protected from light