Learn More
Biochrom Micro-Volume Cell Holder
Descrizione
- Micro-volume cell holder
- For the Ultrospec 2100 Pro Spectrophotometer
- Use with 50 μL cuvette (80-2076-38)
Specifica
Specifica
| Compatibilità | Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Descrizione | Cell Holder |
| Tipo | Cell Holder |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Forma | Round |