missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Boyden chamber assay for cell invasion
- Designed for use with suspension and adherent cells
- Detection method: Fluorescent
- Format: 96-well, 8 μm
- Citation count: 12
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Formato | 96-well Plate Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Substrato | Basement membrane |
| Target Molecule | Cells |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Invasion |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?