Descrizione
- Detection method: Fluorescent
- Sample types: Suspension cells, Adherent cells
- Suitable for use with: Microplate reader
- Citation count: 3
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | 24-well Plate Kit |
| N. di reazioni | 12 Tests |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Substrate Properties | Protein-based Substrate |
| Target Molecule | Collagen I |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 12 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Invasion Assay, Functional Studies |