Learn More
Cytiva Kit di proliferazione cellulare, kit ELISA BioTrak™ e componenti
Codice prodotto. 10218714 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
130 μL
10 ml
Dimensione della confezione:
10mL
4mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10218714 10 ml 10mL
10004694 130 μL 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10218714 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Il kit di proliferazione cellulare comprende:
reagente di marcatura, nucleasi, anticorpo monoclonale anti-5-bromo-2'-deossiuridina, IgG2a anti-topo con perossidasi, diluente IgG2a anti-topo con perossidasi, substrato/intensificatore
Il kit di proliferazione cellulare Biotrak ELISA comprende:
reagente di marcatura BrdU, fissativo, reagente bloccante, anti-BrdU etichettato con perossidasi, soluzione per diluizione anticorpale, tampone di lavaggio, soluzione di substrato
Il reagente di marcatura di proliferazione cellulare e l'anticorpo anti-BrdU sono disponibili separatamente
Provides a precise, fast and simple colorimetric assay to quantitate proliferating cells cultured in a 96 well microplate
  • Recommended cell number: 10e6-10e7 cells/mL (Cell proliferation kit) 10e2 cells/well-10e5 cells/well (Biotrak ELISA kit)
  • Required time: 2-3 hour post-labeling (labeling 1-2 hours)
  • Antibody and labeling reagent available separately for ELISA and ICC systems
  • Suitable for in vivo and in vitro tissue labeling in addition to cultured cells (ELISA format)
  • Non radioactive protocols provide sensitivity comparable to autoradiographic methods
  • Cell proliferation kit avoids the need to chemically denature DNA. Cellular morphology is preserved allowing multiple labeling experiments
  • 5-fluoro-2'-deoxyuridine is used to inhibit thymidilate synthetase increasing BrdU incorporation
When ordering the Cell Proliferation Kit (RPN20), you must also order DAB REAGENT OF RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 10 ml di soluzione acquosa di 5-bromo-2'-deossicitidina e 5-fluoro-2'-deossicitidina
Quantità 10 ml
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Immunocitochimica