Learn More
Corning™ Cell Recovery Solution
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11543560 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11543560 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice prodotto. 11543560 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    105.49€ / 100mL
    Risparmia 6.51€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Allows for the recovery of cells cultured on Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix for subsequent biochemical analyses
  • Depolimerizza i gel a matrice BD Matrigel senza digestione enzimatica e lunghi periodi di incubazione ad alte temperature
  • Le cellule sono rilasciate senza danni, evitando quindi i cambiamenti biochimici durante l'incubazione e la digestione di porzioni extracellulari di ricettori cellulari di superficie e di molecole adesive
  • Filtrato con una membrana da 0.2 μm e testato per la presenza di batteri, funghi e micoplasma
  • Stabile per almeno tre mesi dalla data di spedizione se conservato da 2 a 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Product Type Soluzione per recupero cellule
Quantità 100 ml