Learn More
Greiner Bio-One Cell Scrapers
Codice prodotto. 10516762
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
28 cm
40 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
10516762 28 cm pezzi 100
10461961 40 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10516762 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 541070
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For gentle mechanical removal of adherent cells. Greiner Bio-One Cell Scrapers design minimises any accumulation of cell suspension to the blade structure.
  • Sterile
  • Optimised scraper design for maximum cell harvest
  • Pivot angle 60°C
  • Individual packed
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) lama 0.71 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 18 mm
Larghezza (sistema imperiale) lama 0.32 in.
Larghezza (sistema metrico) lama 8.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 28 cm
N. per custodia 100/Cs.
Product Type Cell Scraper
Sterilità Sterile
Materiale Polystyrene (Handle)