Learn More
TPP™ Cell Scrapers
Codice prodotto. 11391714
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) lama:
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) lama Dimensione della confezione
11391714 20 mm pezzi 150
11301724 25 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391714 Fornitore TPP™ N. del fornitore 99003
Spedizione stimata: 09-12-2026
TPP™ cell scraper require slight pressure on handle using forefinger, thus pushing handle downward towards floor of container.
    Free rotating blade
  • Total access to all corner
  • Different blade widths
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case
Specifica
Larghezza (sistema imperiale) lama 0.7874 in.
Larghezza (sistema metrico) lama 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue culture flask T-75 / T-150, tissue culture dish 100/150
N. per custodia 150/Cs.
Product Type Cell Scraper
Materiale Polyethylene