Learn More
TPP™ Cell Spatula
Codice prodotto. 11301794
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
195 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 150
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
11301794 195 mm pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11301794 Fornitore TPP™ N. del fornitore 99010
Spedizione stimata: 09-12-2026
TPP™ cell spatula is mainly used with TPP tissue culture flasks with re-closable lid or peel off foil and with large TPP tissue culture dish.
  • Special formed blade with sharp edges
  • Small raised knobs on handle
  • Lint-free blister packaging
  • User friendly TPP dispenser case
Specifica
Larghezza (sistema metrico) lama 14 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) TPP tissue culture flasks with re-closable lid or peel off foil and with TPP large tissue culture dish
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 195 mm
N. per custodia 150/Cs.
Product Type Cell Spatula