Learn More
Corning™ CellBIND™ 384-Well, CellBIND-Treated, Flat-Bottom, Low Flange Microplate
Sfoglia Tutto Corning ProdottiDescrizione
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.06 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Imballaggio | 20/Pk., 100/Cs. |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 112 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 80 μL |
| Vedi altri risultati |